Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH/Pt1000
Code produit. 11709808 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
Connecteur BNC
Connecteur DIN
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11709808
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette électrode à gel avec corps en époxy antichoc et tête protégée pour le terrain est idéale pour mesurer 2 paramètres de pH et de température.
  • Une seule sonde pour la mesure de 2 paramètres de pH et de température
  • Capteur Pt1000 compatible avec les pH-mètres 
  • Électrode à gel avec corps en époxy antichoc et tête protégée pour le terrain
  • Liquide pour électrode en verre électrolytique de laboratoire
  • Fourni avec un câble de 1 m, une fiche BNC ou DIN pour le pH et 2 fiches banane de 4 mm pour la température
Spécification
Types de connecteurs Connecteur BNC
Diamètre (métrique) 12 mm
Longueur (métrique) 120 mm
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C