Learn More
Macherey-Nagel™ Papier pH rouge Litmus
Code produit. 10383831 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
5 à 8
Conditionnement:
5 rouleaux
Code produit. 10383831
Marque: Macherey-Nagel™ 91108
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Déterminez l’acidité ou l’alcalinité à l’aide d’un dosage rapide et facile. Le papier Litmus rouge de pH Macherey Nagel™ passe du rouge au bleu à mesure que les conditions changent d’acides à alcalines.
Application recommandée :
  • Test général pour les réactions acides ou alcalines
  • Employé dans les réactions de neutralisation pour s’assurer du changement de l’échantillon acide en un échantillon alcalin et inversement
  • Le papier Litmus est le papier indicateur le plus connu
Chemistry:
  • Le Litmus est un produit naturel contenant un mélange de substances
  • Il est extrait du lichen et représente probablement le colorant indicateur le plus ancien connu
Spécification
Indicateur coloré Rouge à bleu
Plage de pH 5 à 8
Format Bobine
À utiliser avec (application) Détermination de réaction acide et alcaline
Quantité Bobine de 5 m de longueur et 7 mm de largeur
Type Papier à pH
Longueur (métrique) 5000 mm
Largeur (métrique) 7 mm