Learn More
Testo™ Instrument de mesure du pH / de la température 205
Code produit 11311344
Change view
Click to view available options
Gamme (pH):
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) unitSize
11311344 0 à 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11311344 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0563 2051
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Instrument robuste de pH et de température pour la pénétration des aliments avec compensation automatique de température.
  • Idéal pour mesurer la valeur du pH et la température dans des milieux semi-solides, par exemple dans la viande
  • L’utilisateur peut modifier la pointe de mesure du pH combinée avec la sonde de température
  • Mesure du pH sans entretien grâce à l’électrolyte de gel
  • Affichage lumineux à deux lignes : valeur de pH et température en un coup d’œil
  • Compensation automatique de la température
  • La pointe de pénétration robuste est interchangeable et n’est pas affectée par la saleté et la poussière grâce au diaphragme à trous
  • Fourni avec bouchon de stockage avec gel et support de ceinture / paroi
Spécification
Comprend Bouchon de stockage avec gel, support de ceinture / paroi
Précision (température) ±0,4 °C
Précision (pH) ±0,02
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0,01
Plage de températures (métrique) 0 °C à 60 °C (courte durée jusqu'à 80 °C, max. 5 min.)
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Dimensions (L x l x H) 145 x 38 x 167 mm
Poids (métrique) 135 g
Matériau Plastique ABS
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Type de batterie 4 piles bouton LR44
Autonomie de la batterie 80 h (Arrêt automatique après 10 min)