Learn More
Testo™ PH-mètre 206-pH2
Code produit 10011262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
10011262 0 à 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10011262 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0563 2066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.56€
    355.00€ / 1 pièces
    Économisez 147.56€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Idéal pour mesurer la valeur pH des milieux semi-solides, des denrées alimentaires visqueuses et contenant des protéines et des lubrifiants de refroidissement solides mélangés à l’eau.
  • Mesures de la température possibles grâce au capteur de température intégré
  • Gel électrolytique sans entretien
  • Le kit contient des accessoires essentiels tels que des flacons de dosage d’étalonnage, un boîtier de protection TopSafe™, un boîtier en aluminium, etc.
  • Idéal pour une utilisation dans les laboratoires, l’industrie alimentaire et autres
  • Étanche, extrêmement durable et insensible à la saleté
  • Idéal pour effectuer des étalonnages à 1, 2, 3 points
  • Comprend la fonction de reconnaissance de valeur finale automatique
Spécification
Description 2 mesures par seconde
Précision (température) ±0,4 °C
Précision (pH) ±0,02
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0,01
Plage de températures (métrique) 0 °C à 60 °C (courte durée jusqu'à 80 °C, max. 5 min.)
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Indice IP IP68
Dimensions (L x l x H) 197 x 33 x 20 mm
Poids (métrique) 69 g
Matériau Plastique ABS
Canaux 2
Type de batterie 1 x CR2032
Autonomie de la batterie 80 heures (Arrêt automatique à 10 min)