Learn More
Cowie Technology™ Adaptateur à joint en PTFE
Code produit. 10150382 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Taille du cône:
19/26
29/32
34/35
Taille du joint:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10150382
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les adaptateurs à joint en PTFE Cowie Technology™ sont exempts de graisse et créent des joints à vide élevés pour les joints en verre conique standard.
  • Sans graisse
  • Joints à vide élevés pour joints en verre conique standard
  • Épaule importante pour une manipulation aisée et une utilisation répétée
  • Des performances de vide élevées (le taux de fuite est inférieur à 1 x 10-4 torr, litre, sec. -1) sont atteintes à l’aide de bagues d’étanchéité transversales.
  • Jusqu’à 280°C
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Adaptateurs pour joint en PTFE
Taille du cône 34/35
Taille du joint 29/32
Numéro du joint conique standard NS 29/32, NS 34/35