Learn More
Cowie Technology™ Adaptateur à joint en PTFE
Code produit. 10363452 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Taille du cône:
19/26
29/32
34/35
Taille du joint:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Numéro du joint conique standard Taille du cône Taille du joint unitSize
10363452 NS 14/23, NS 19/26 19/26 14/23 1 pièce
10211762 NS 10/19, NS 19/26 19/26 10/19 1 pièce
10271852 NS 19/26, NS 34/35 34/35 19/26 1 pièce
10313602 NS 19/26, NS 29/32 29/32 19/26 1 pièce
10363692 NS 24/29, NS 29/32 29/32 24/29 1 pièce
10150382 NS 29/32, NS 34/35 34/35 29/32 1 pièce
10465252 NS 24/29, NS 34/35 34/35 24/29 1 pièce
7 options
Code produit. 10363452
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les adaptateurs à joint en PTFE Cowie Technology™ sont exempts de graisse et créent des joints à vide élevés pour les joints en verre conique standard.
  • Sans graisse
  • Joints à vide élevés pour joints en verre conique standard
  • Épaule importante pour une manipulation aisée et une utilisation répétée
  • Des performances de vide élevées (le taux de fuite est inférieur à 1 x 10-4 torr, litre, sec. -1) sont atteintes à l’aide de bagues d’étanchéité transversales.
  • Jusqu’à 280°C
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Adaptateurs pour joint en PTFE
Taille du cône 19/26
Taille du joint 14/23
Numéro du joint conique standard NS 14/23, NS 19/26