Learn More
Cowie Technology™ Adaptateur à joint en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Taille du cône:
19/26
29/32
34/35
Taille du joint:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sans graisse
- Joints à vide élevés pour joints en verre conique standard
- Épaule importante pour une manipulation aisée et une utilisation répétée
- Des performances de vide élevées (le taux de fuite est inférieur à 1 x 10-4 torr, litre, sec. -1) sont atteintes à l’aide de bagues d’étanchéité transversales.
- Jusqu’à 280°C
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Adaptateurs pour joint en PTFE |
| Taille du cône | 34/35 |
| Taille du joint | 24/29 |
| Numéro du joint conique standard | NS 24/29, NS 34/35 |