Learn More
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Hand Soap
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 000 ml
Quantité:
12 flacons sans air
20 flacons pompes à fixation carrée
25 flacons à pompe
Conditionnement:
10L
12L
Description
- Formule respectueuse de l'épiderme même en cas de lavages fréquents
- Laissez vos mains douces
- Enrichi en glycérine
Specifications
Specifications
| Type de produit | Anti-bacterial Foaming Hand Soap |
| Couleur | Light Beige |
| Forme | Foam |
| Quantité | 20 flacons pompes à fixation carrée |
| Volume (métrique) | 500 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- PHAGO'DERM ASEPT
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: isopropanol, 1-Propanaminium
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction