Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Pure Soap
Code produit. p-200000167
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 l
Conditionnement:
12L
20 pièces
Code produit. 16873083
Marque: Christeyns™ 65072
PHAGO’SOLUTION est destinée à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains : en alternative au lavage simple ou hygiénique des mains, en l’absence de point d’eau, lors des contacts en série et avant tout geste aseptique
  • Activité antimicrobienne en 30 secondes
  • Testé dermatologiquement
  • Favorise un haut niveau de conformité
Spécification
Type de produit Hand Cleanser
Couleur Incolore
Forme Liquide
Quantité 20 Bottles
Volume (métrique) 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X20 Phago'Derm Pure mild soap 500ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, 1-Propanaminium, Amines, C12-14