missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Christeyns PHAGO'GEL SPS, 2 x 5 L Can
Click to view available options
Volume (métrique):
2 x 5 l
Conditionnement:
100L
Description
- High tolerance
- Speed of use
- Bactericidal, fungicidal, mycobactericidal and virucidal
- Fragrance-free, dye-free, phenoxyethanol-free, and paraben-free
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hand Disinfectant Gel |
| Couleur | Clear |
| Forme | Gel |
| Dimensions | 5 L |
| Volume (métrique) | 2 x 5 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PHAGOGEL Bottle
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, Propan-2-ol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu