missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Christeyns™ Phago'Gel SPS
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
300 ml
500 ml
1 000 ml
5 l
Quantité:
12 flacons
12 flacons sans air avec pompe de 3 ml
2 bidons
20 flacons avec pompe de 3 ml
20 flacons
30 flacons
missing translation for 'unitSize'
100L
12 pièces
12L
3L
500mL
6L
Beschreibung
- Haute tolérance
- Rapidité d'utilisation
- Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide
- Sans parfum, sans colorant, sans phénoxyéthanol et sans paraben
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Alcohol-based Hand Sanitizer Gel |
| Couleur | Incolore |
| Forme | Gel |
| Quantité | 20 flacons |
| Volume (métrique) | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- PHAGORUB GEL SPS
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, propan-1,2,3-triol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur