Learn More
Christeyns™ Phago'Gel SPS
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
300 ml
500 ml
1 000 ml
5 l
Quantité:
12 flacons
12 flacons sans air avec pompe de 3 ml
2 bidons
20 flacons avec pompe de 3 ml
20 flacons
30 flacons
Conditionnement:
100L
12 pièces
12L
3L
500mL
6L
Description
- Haute tolérance
- Rapidité d'utilisation
- Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide
- Sans parfum, sans colorant, sans phénoxyéthanol et sans paraben
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alcohol-based Hand Sanitizer Gel |
| Couleur | Incolore |
| Forme | Gel |
| Quantité | 30 flacons |
| Volume (métrique) | 100 ml |