Learn More
Christeyns™ Phago'Gel SPS
Code produit. 17880255
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
300 ml
500 ml
1 000 ml
5 l
Quantité:
12 flacons
12 flacons sans air avec pompe de 3 ml
2 bidons
20 flacons avec pompe de 3 ml
20 flacons
30 flacons
Conditionnement:
100L
12 pièces
12L
3L
500mL
6L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 17880255
Marque: Christeyns™ C65056
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
PHAGO GEL SPS est destiné à la désinfection chirurgicale hygiénique des mains par friction : en alternative au lavage simple ou hygiénique des mains, en l'absence de point d'eau, lors de contacts en série, avant tout geste aseptique.
  • Haute tolérance
  • Rapidité d'utilisation
  • Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide
  • Sans parfum, sans colorant, sans phénoxyéthanol et sans paraben
Spécification
Type de produit Alcohol-based Hand Sanitizer Gel
Couleur Incolore
Forme Gel
Quantité 12 flacons sans air avec pompe de 3 ml
Volume (métrique) 1 000 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 12LT X PHAGORUB GEL SPS BOTTLE Airless 3ML
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, tetradecanol