Learn More
Christeyns™ Phago'Sanit Disinfectant Detergent
Click to view available options
Volume (métrique):
750 ml
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Prêt à l'emploi
- Contact alimentaire
- Respecter l'environnement
- Substance active : acide peracétique
- Formule éco-certifiée
- 3D : Détergent
- Détartrant Désinfectant
Spécification
Spécification
| Type de produit | Surface Sanitizer |
| Couleur | Incolore |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 6 Mounted Spray Bottles |
| Volume (métrique) | 750 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PHAGO'SANIT
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Lactic acid, aceticacid, hydrogen peroxide, Alkyl polyglycoside