Learn More
Christeyns™ Phago'Soft Disinfectant Detergent
Code produit. 17821135
Click to view available options
Type de produit:
Disinfectant Solution
Spray désinfectant pour surfaces
Dimensions:
750 ml
5 l
Conditionnement:
10L
4.50L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 17821135
Marque: Christeyns™ C65004
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
PHAGO'SOFT est un détergent désinfectant pour toutes les surfaces hautes, toutes les surfaces vitrées et tous les écrans. Il est également compatible avec l'acier inoxydable.
  • Prêt à l'emploi
  • Écocertifié
Spécification
Type de produit Spray désinfectant pour surfaces
Color-coded No
Forme Clear Liquid
pH 3 to 3.7
Scent Fresh Scent
Stérilité Non stériles
Quantité 6 Mounted Spray Bottles
Dimensions 750 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • PHAGOSOFT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrogen peroxide