Learn More
Christeyns™ Phago'Soft Disinfectant Detergent
Code produit. 17831135
Click to view available options
Type de produit:
Disinfectant Solution
Spray désinfectant pour surfaces
Dimensions:
750 ml
5 l
Conditionnement:
10L
4.50L
Code produit. 17831135
Marque: Christeyns™ C65006
PHAGO'SOFT est un détergent désinfectant pour toutes les surfaces hautes, toutes les surfaces vitrées et tous les écrans. Il est également compatible avec l'acier inoxydable.
  • Prêt à l'emploi
  • Écocertifié
Spécification
Type de produit Disinfectant Solution
Color-coded No
Forme Clear Liquid
pH 3 to 3.7
Scent Fresh Scent
Stérilité Non stériles
Quantité 2 Cans
Dimensions 5 l
compliance-icons
Identifiant produit
  • 10LT PHAGOSOFT 5LT EcoCert (2X5LT)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, hydrogen peroxide, acetic acid