Learn More
Christeyns™ Phago'Solution
Code produit. 17850255
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 l
5 l
Conditionnement:
10L
12L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 17850255
Marque: Christeyns™ C65023
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
PHAGO’SOLUTION est destinée à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains : en alternative au lavage simple ou hygiénique des mains, en l’absence de point d’eau, lors des contacts en série et avant tout geste aseptique
  • Activité antimicrobienne en 30 secondes
  • Testé dermatologiquement
  • Favorise un haut niveau de conformité
Spécification
Type de produit Hand Disinfectant
Couleur Incolore
Forme Liquide
Quantité 20 Bottles
Volume (métrique) 500 ml