Learn More
Christeyns™ Phago'Spore Disinfectant Detergent
Code produit. p-200000178
Click to view available options
Dimensions:
750 ml
5 l
Conditionnement:
10L
4.50L
Code produit. 17860255
Marque: Christeyns™ C65003
PHAGO’SPORE est un Biocide (TP02, TP04). PHAGO'SPORE est un produit détergent désinfectant pour toutes les surfaces, y compris les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs.
  • Prêt à l'emploi
  • Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide (actif en 10 minutes sur C. difficile et en 5 minutes sur Norovirus)
  • Respecter l'environnement
  • Substance active : acide peracétique
  • Produit contact alimentaire (conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999)
Spécification
Type de produit Sporicide/désinfectant
Color-coded No
Forme Clear Liquid
pH 2.1 to 2.3
Scent Fresh Scent
Stérilité Non stériles
Quantité 6 Mounted Spray Bottles
Dimensions 750 ml
Identifiant produit
  • PHAGO'SPORE
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: waterstofperoxide inoplossing, azijnzuur, Propan-2-ol, Fosforzuur, perazijnzuur