Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70
Code produit. 16698472
Click to view available options
Scent:
Parfum frais
Sans parfum
Dimensions:
750 ml
5 l
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Code produit. 16698472
Marque: Christeyns™ C65050
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
PHAGO'SPRAY DASR 70 est un désinfectant hydroalcoolique pour la désinfection des mains, des surfaces, du matériel et du mobilier propre. Sans trace ni résidu sur les surfaces.
  • Large spectre antimicrobien dès 30 s
  • Contact alimentaire, sans rinçage
  • Pas de traces ni de résidus au séchage
  • Écocertifié
Spécification
Type de produit Alcohol-based Surface Disinfectant
Color-coded No
Forme Clear Liquid
pH Neutre
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Quantité 2 Cans
Dimensions 5 l
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • phago'spray DM
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, ethane-1,