Learn More
Christeyns™ Phago'Wash DA
Click to view available options
Volume (métrique):
5 l
10 l
Conditionnement:
10L
Descrizione
- Détergent alcalin puissant
- Formulation sans NTA, EDTA ou phosphates
Specifica
Specifica
| Type de produit | Alkaline Cleaning Agent |
| Color-coded | No |
| Forme | Liquide concentré |
| pH | 11.5 to 12.5 |
| Gamme de produits | Cleanware |
| Scent | Unscented |
| Stérilité | Non stériles |
| Quantité | 2 Cans |
| Volume (métrique) | 5 l |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PHAGO'WASH DA
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,ethanol, sodium metasilicate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto