Learn More
Christeyns™ Phago'Wash DA
Click to view available options
Volume (métrique):
5 l
10 l
Conditionnement:
10L
Description
- Détergent alcalin puissant
- Formulation sans NTA, EDTA ou phosphates
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alkaline Cleaning Agent |
| Color-coded | No |
| Forme | Liquide concentré |
| pH | 11.5 to 12.5 |
| Gamme de produits | Cleanware |
| Scent | Unscented |
| Stérilité | Non stériles |
| Quantité | 2 Cans |
| Volume (métrique) | 5 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PHAGO'WASH DA
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,ethanol, sodium metasilicate