missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Christeyns™ Phago'Wipes DASR

Code produit. 16471271
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
2000 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16471271

Marque: Christeyns™ 460371D

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

DASR PHAGO’WIPES peut être utilisé pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du patient.

  • Prêt à l'emploi
  • Large spectre de désinfection
  • Produit d'imprégnation écocertifié
  • Compatibilité alimentaire

Spécification

Type de produit Lingette désinfectante
Longueur (impériale) 6.7 in.
Longueur (métrique) 17 cm
Largeur (impériale) 4.7 in.
Largeur (métrique) 12 cm
Matériau Plastic
Couleur Bleu
Quantité d’emballage 200 Wipes/Pk., 10 Pk./Cs.
Identifiant produit
  • PHAGO
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, Quaternaryammonium compounds,propan-2-ol
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis