Learn More
BD Biosciences™ Phagotest (CE/DIV)
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ce kit de réactifs facilite la détermination quantitative de la phagocytose leucocytaire dans le sang total hépariné.
- Il contient des bactéries E. coli opsonisées marquées à la fluorescéine (FITC) ainsi que des réactifs nécessaires.
- Il mesure le pourcentage global de monocytes et de granulocytes montrant globalement la phagocytose (ingestion d’une ou de plusieurs bactéries par cellule) et la quantité d’activité phagocytaire cellulaire individuelle de bactéries par cellule.
- Offre une analyse quantitative précise adaptée aux comparaisons de la qualité.
- Les instructions détaillées fournies sont le résultat d’une expérience spécifique et de tests de validation précis.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker le kit dans l’obscurité entre 2 et 8°C (dans un réfrigérateur). Avant toute utilisation, mélanger soigneusement les bactéries (agitateur à vortex) ou les désagréger à l’aide d’une seringue avec une aiguille étroite. Les réactifs sont fournis avec un conservateur qui n’a aucune incidence sur la phagocytose. |
| Comprend | 1 l de sels Instamed, 2 ml de suspension d’E. coli stabilisée et opsonisée avec marquage FITC, solution d’appauvrissement de 10 ml, solution de lyse de 20 ml, solution de coloration d’ADN de 20 ml |
| Nbre de tests | 100 tests |
| Quantité | 100 tests |
| Stabilité | Les réactifs sont stables pendant la période indiquée sur l’étiquette du flacon lorsqu’ils sont stockés comme indiqué. |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311 + H331-Toxique par contact cutané ou par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.,Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.,Peut provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.,Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.,Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine agréée d'élimination des déchets..,Éliminer le contenu/récipient dans une usine agréée d'élimination des déchets..
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.,EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contient: modified alkyl carbomixture of 5-Chloro-Formaldehydediethylene glycolmethanol