Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Phalloidin eFluor™ 660
Description
La phalloïdine est une toxine peptidique isolée du champignon Amanita phalloïdes. La phalloïdine se lie sélectivement à l’actine F et agit pour stabiliser les polymères d’actine en inhibant la dissociation des monomères d’actine depuis les extrémités du filament. Comme les polymères d’actine F composent le cytosquelette de presque toutes les cellules eucaryotes, les conjugués de phalloïdine peuvent être des sondes utiles pour visualiser la structure des cellules vivantes ou fixées à l’aide de la microscopie. Phalloidin eFluor 660 peut être utilisé pour marquer les cellules de plusieurs espèces.
Phalloidin eFluor 660 est fourni sous forme de produit lyophilisé et doit être préparé par reconstitution avec 30 μL de DMSO anhydre de haute qualité pour obtenir une solution mère 1000X. La solution mère DMSO à la phalloïdine doit être séparée en aliquotes, protégée de la lumière et de l’humidité et conservée à -20°C. Pour préparer une solution de travail 1X de conjugué de phalloïdine, ajoutez 1 μl de DMSO conjugué à la phalloïdine 1000X à 1 ml de PBS contenant 1 % de BSA.
La phalloïdine est une toxine peptidique isolée du champignon Amanita phalloïdes. La phalloïdine se lie sélectivement à l’actine F et agit pour stabiliser les polymères d’actine en inhibant la dissociation des monomères d’actine depuis les extrémités du filament. Comme les polymères d’actine F composent le cytosquelette de presque toutes les cellules eucaryotes, les conjugués de phalloïdine peuvent être des sondes utiles pour visualiser la structure des cellules vivantes ou fixées à l’aide de la microscopie.
- Phalloidin eFluor™ 660 est fourni sous forme de produit lyophilisé
- Pour préparer la solution mère 1000X, le matériau doit être mélangé à 30 μl de DMSO anhydre de haute qualité
- La solution mère DMSO à la phalloïdine qui en résulte doit être séparée en aliquotes, protégée de la lumière et de l’humidité, et conservée à −20°C.
- Pour préparer une solution de travail 1X de conjugué de phalloïdine, ajoutez 1 μl de solution mère de DMSO à la phalloïdine 1000X à 1 ml de PBS contenant 1 % de BSA
Spécification
Spécification
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 633-647/668 |
| Type de colorant | eFluor 660 |
| Nbre de tests | 300 tests |
| Quantité | 300 dosages |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Type d’étiquette | eFluor |
| Type de produit | Phalloïdine |
| SubCellular Localization | Cytosquelette |