Learn More
PharmaFocus™ Premium Peristaltic Pump Tubing
Code produit. 16663314
Encompass_Preferred
Click to view available options
Taille de la tubulure:
ASTP-120
ASTP-123
ASTP-14
ASTP-15
ASTP-16
ASTP-17
ASTP-184
ASTP-190
ASTP-191
ASTP-24
ASTP-25
ASTP-26
ASTP-35
ASTP-36
ASTP-73
ASTP-88
ASTP-90
ASTP-92
ASTP500-4
Diamètre (métrique) interne:
1,57 mm
3,18 mm
4,75 mm
6,35 mm
7,92 mm
9,53 mm
12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm
25,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
4,75 mm
6,35 mm
7,92 mm
9,53 mm
11,10 mm
12,70 mm
14,27 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
28,58 mm
31,75 mm
34,93 mm
Conditionnement:
2 rouleaux
Code produit. 16663314
Marque: PharmaFocus™ 49446460
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubing with increased durability for longer lasting tube life
  • A high purity silicone tubing specifically designed for peristaltic pumps and pinch valves and is ideal for demanding pharmaceutical pumping applications
  • Our Peristaltic Pump Tubing undergoes a stabilization process unique to Freudenberg Medical that provides the additional benefits of superior strength, performance, and longer life
  • Typical hardness: 50 Shore A
  • The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 15 m
Spécification
Certifications/Conformité Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTP), USP Class VI (ASTP), ISO 10993 (ASTP), EP 3.1.9 (ASTP), USP 85, 87, 88, 661, 788
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3,18 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 7,92 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
À utiliser avec PharmaFocus™ Premium Peristaltic Pump Tubing with Increased Durability for Longer Lasting Tube Life
Température min. de fonctionnement (métrique) -30°C
Quantité d’emballage 15 m
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure ASTP-120
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Type de produit Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.