Learn More
PharmaFocus™ Premium Silicone Tubing
Code produit. 16623324
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,36 mm
3,18 mm
3,96 mm
4,75 mm
6,35 mm
7,92 mm
9,53 mm
12,70 mm
14,27 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
5,54 mm
6,35 mm
7,14 mm
7,92 mm
8,71 mm
9,53 mm
10,31 mm
11,10 mm
12,70 mm
14,27 mm
14,28 mm
15,88 mm
17,45 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,4 mm
28,58 mm
31,75 mm
34,93 mm
Taille de la tubulure:
ASTC093-2A50
ASTC1000-4A50
ASTC1000-5A50
ASTC125-2A50
ASTC125-3A50
ASTC125-4A50
ASTC156-2A50
ASTC156-3A50
ASTC156-4A50
ASTC187-2A50
ASTC187-3A50
ASTC187-4A50
ASTC250-2A50
ASTC250-3A50
ASTC250-4A50
ASTC250-5A50
ASTC312-3A50
ASTC312-4A50
ASTC375-2A50
ASTC375-3A50
ASTC375-4A50
ASTC375-5A50
ASTC500-2A50
ASTC500-3A50
ASTC500-4A50
ASTC500-5A50
ASTC562-3A50
ASTC625-4A50
ASTC750-4A50
ASTC750-5A50
ASTC750-6A50
ASTC875-4A50
ASTC875-5A50
Code produit. 16623324
Marque: PharmaFocus™ 49447181
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubing for demanding ultra-pure fluid transfer processes, filling operations and laboratory use.
  • Designed to meet a wide range of performance requirements in pharmaceutical applications
  • Ideal for demanding fluid transfer processes and laboratory use
  • These products have been specifically formulated for use with sensitive media found in pharmaceutical and biotech processing
  • All PharmaFocus™ Premium tubing includes material certification and lot traceability
  • Typical hardness: 50 Shore A
  • The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 15 m
Spécification
Certifications/Conformité Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTC), USP Class VI (ASTC), ISO 10993 (ASTC), EP 3.1.9 (ASTC), USP 85, 87, 88, 661, 788
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 7,92 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 12,70 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
À utiliser avec PharmaFocus™ Premium Silicone Tubing for Demanding Ultra-Pure Fluid Transfer Processes Laboratory Use, Filling Operations and Pump Applications
Température min. de fonctionnement (métrique) -30°C
Quantité d’emballage 15 m
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure ASTC312-3A50
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Type de produit Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.