Description
- Résistance élevée à la fatigue sous des contraintes de flexion inversée répétées.
- Non toxique, biocompatible.
- Très faible perméabilité aux gaz.
- Convient aux acides et bases.
- Conçue avec 2 arrêts pour empêcher tout glissement lorsque la pompe est en train de fonctionner.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA (21 CFR 177.2600), USP classe VI, GLP, pharmacopée européenne |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Matériau | Thermoplastique |
| Diamètre (métrique) externe | 2,05 mm |
| Épaisseur (métrique) | 0,9 mm |
| À utiliser avec | Pompe |
| À utiliser avec (application) | Résistance élevée à la fatigue, non toxique, biocompatible, très faible perméabilité au gaz, bien adaptés aux acides et aux bases. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 40°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |