Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes en bobine PharMed™ BPT I/P™
Product Code. 11715009
Click to view available options
Taille de la tubulure:
73
82
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11715009
Brand: Masterflex™ 9568773
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Protégez vos échantillons sensibles à la lumière
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision pour des tolérances limitées permettant une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Conçue pour résister à plus de 10 000 heures d’utilisation, ce qui réduit les temps d’arrêt.
  • Idéal pour protéger les fluides sensibles dans les applications biopharmaceutiques et les travaux de culture cellulaire et tissulaire, cette tubulure est conforme aux normes USP classe VI et FDA
  • La couleur beige opaque est idéale pour les échantillons photosensibles
  • La tubulure peut être stérilisée par autoclave, par rayons gamma ou à l’oxyde d’éthylène, ce qui le rend adapté aux systèmes de stérilisation et de nettoyage en circuit fermé
  • Les bobines contiennent des tubulures pour pompe continues, vous permettant de couper la longueur exacte nécessaire et d’éliminer les déchets
Specifications
Certifications/Conformité Approuvé par l’FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65)
Diamètre (métrique) interne 9,5 mm
Matériau PharMed BPT
Longueur totale (impériale) 150 pieds
Longueur totale (métrique) 45,7 m
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Taille de la tubulure 73
Débit 8000 ml/min
Tuyau cannelé 3/8 po
Méthode de stérilisation En autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma
Pression maximale 40 psi, 2,7 bars
Niveau de vide 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Type de produit Tube de pompe