Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts Ismaprene PharMed™
Code produit. 10308092
Click to view available options
Taille de la tubulure:
2,54 mm de dia. int., 4,24 mm de dia. ext.
D.I. de 0,38mm, D.E. de 2,18mm
D.I. de 0,64 mm, D.E. de 2,44 mm
D.I. de 0,89mm, D.E. de 2,49mm
D.I. de 1,02 mm, D.E. de 2,72 mm
D.I. de 1,42 mm, D.E. de 3,10 mm
D.I. de 1,65mm, D.E. de 3,25mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 10308092
Marque: Ismatec™ 9572334
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques et médicales, y compris pour les travaux de cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que pour les denrées alimentaires. La tubulure à 2 arrêts Ismaprene PharMed™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
  • Idéale pour la filtration de la production, la fermentation et les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
  • Très longue durée de vie.
  • Non toxique et non hémolytique.
  • Résistance à la lumière normale et aux rayons UV
  • Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
  • Spallation des particules faible.
  • Autoclavable de manière répétitive.
  • Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
  • Conforme aux critères de la norme USP classe VI, FDA et NSF.
  • Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Non recommandé
    • Milieux visqueux : Bon
    • Milieux stériles : Excellent
  • Conformes aux normes : FDA 21 CFR 177.2600, classe VI de la pharmacopée des États-Unis, homologuée NSF (norme 51).
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 141°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
    • Mise en garde : Utilisez une tubulure spécifique (bouchons soudés) lors de l’autoclavage d’une tubulure à 2 ou 3 arrêts à code couleur.
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21CFR177.2600 USP Classe VI Listé NSF (norme 51)
Description Code couleur : Jaune-Jaune
Autoclavable Autoclavable
Matériau Ismaprène PharMed
Longueur totale (métrique) 40 cm
Épaisseur (métrique) 0,84 mm
À utiliser avec (application) Applications pharmaceutiques et médicales, y compris les travaux de cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que le traitement des denrées alimentaires. Cassettes CA.
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Quantité d’emballage 6 pièces/boîte
Taille de la tubulure D.I. de 1,42 mm, D.E. de 3,10 mm
Perméabilité aux gaz CO2 1200, O2 200, N2 80
Limites Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
Couleur Beige
Niveau de vide Excellent
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit Tubulure à 2 arrêts