Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts Ismaprene PharMed™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
2,54 mm de dia. int., 4,24 mm de dia. ext.
D.I. de 0,38mm, D.E. de 2,18mm
D.I. de 0,64 mm, D.E. de 2,44 mm
D.I. de 0,89mm, D.E. de 2,49mm
D.I. de 1,02 mm, D.E. de 2,72 mm
D.I. de 1,42 mm, D.E. de 3,10 mm
D.I. de 1,65mm, D.E. de 3,25mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Idéale pour la filtration de la production, la fermentation et les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
- Très longue durée de vie.
- Non toxique et non hémolytique.
- Résistance à la lumière normale et aux rayons UV
- Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
- Spallation des particules faible.
- Autoclavable de manière répétitive.
- Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
- Conforme aux critères de la norme USP classe VI, FDA et NSF.
- Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
- Applications
- Acides : Bon
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Non recommandé
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Excellent
- Conformes aux normes : FDA 21 CFR 177.2600, classe VI de la pharmacopée des États-Unis, homologuée NSF (norme 51).
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 141°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
- Mise en garde : Utilisez une tubulure spécifique (bouchons soudés) lors de l’autoclavage d’une tubulure à 2 ou 3 arrêts à code couleur.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA 21CFR177.2600 USP Classe VI Listé NSF (norme 51) |
| Description | Code couleur : Jaune-Jaune |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Ismaprène PharMed |
| Longueur totale (métrique) | 40 cm |
| Épaisseur (métrique) | 0,84 mm |
| À utiliser avec (application) | Applications pharmaceutiques et médicales, y compris les travaux de cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que le traitement des denrées alimentaires. Cassettes CA. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -60°C |
| Quantité d’emballage | 6 pièces/boîte |
| Taille de la tubulure | D.I. de 1,42 mm, D.E. de 3,10 mm |
| Afficher plus |