Learn More
Cole-Parmer™ Blocs réfrigérants souples à changement de phase ThermoSafe™
Code produit. p-8010435 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
17,1 x 10,2 x 2,5 cm
171 x 102 x 25 mm
191 x 165 x 25 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 12328717
Marque: Cole-Parmer™ 0634774
Utilisez ces blocs réfrigérants pour les produits exigeant une température précise et constante. Les blocs réfrigérants souples à changement de phase Cole-Parmer™ ThermoSafe™ sont fabriqués avec un extérieur en film métallisé laminé qui résiste aux perforations et agit comme une barrière contre la chaleur rayonnante. Ils durent quinze pour-cent plus longtemps que les blocs de gel standard.
  • Disponibles dans les formulations 30 et &deg ; 10°F (&deg ; 1 et &deg ; 23°C) 
  • La formule de changement de phase high-tech revient à l’état de gel lorsqu’elle est décongelée. 
  • Non toxique et réutilisable
Spécification
Type Bloc réfrigérant de changement de phase
À utiliser avec (application) Conserve les matériaux sensibles à une température précise et constante. Capacité du flacon : 354,9 ml. Non toxique et réutilisable
Matériau Film laminé, métallisé
Dimensions (L x l x H) 171 x 102 x 25 mm
Température (impériale) en fonctionnement 30°F
Température (métrique) en fonctionnement Min. -1deg;C