Learn More
Fisherbrand™ Papier de séparation de phase, grade : 902
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
70 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Poids de base | 85 g/m2 |
| Certifications/Conformité | DIN 53137 |
| Matériau | Silicone |
| À utiliser avec (application) | Peut être utilisé en tant qu’ampoule à décanter jetable pour séparer les solutions aqueuses des solutions organiques |
| Hydrophobicité | Hydrophobe |
| Épaisseur (métrique) | 0,17 mm |
| Type | Papier séparateur de phases |
| Diamètre (métrique) | 185 mm |