Learn More
Cytiva Barrettes de tampon PhastGel™
Code produit. 10269294 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
2/boîte
20 barrettes
À utiliser avec (application):
Électrophorèse sur gel
Type de produit:
Barrettes de tampon-SDS PhastGel™
Barrettes de tampon-natif PhastGel™
Support pour barrette de tampon
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
Code produit. 10269294
Marque: Cytiva 18166801
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Blocs d’agarose pré-préparés à 3 % contenant du tampon, à utiliser en conjonction avec le gradient PhastGel et un milieu de gel homogène pour générer un système de tampon multiphasique pendant l’électrophorèse
pulliLes barrettes de tampon prêtes à l’emploi éliminent la nécessité de préparer des tampons d’électrophorèse/liliFournis en 10 paires - pour cathode et anode/liliChoix de systèmes de tampons natifs ou dénaturants (SDS)/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) PhastGel™ sur unités d’électrophorèse avec lecteur à plat automatisé PhastSystem
Type de produit Support pour barrette de tampon
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel
Quantité 2/boîte