Learn More
Cytiva Barrettes de tampon PhastGel™
Blocs d’agarose pré-préparés à 3 % contenant du tampon, à utiliser en conjonction avec le gradient PhastGel et un milieu de gel homogène pour générer un système de tampon multiphasique pendant l’électrophorèse
102.08€ - 103.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | PhastGel™ sur unités d’électrophorèse avec lecteur à plat automatisé PhastSystem |
---|---|
À utiliser avec (application) | Utilisées pour les applications industrielles telles que la chimie analytique et la recherche |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10269294
|
Cytiva
18-1668-01 |
Pour maintenir la barrette de tampon | Support pour barrette de tampon | 2/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11584915
|
Cytiva
17-0517-01 |
Utilisées pour les applications industrielles telles que la chimie analytique et la recherche | Barrettes de tampon-natif PhastGel™ | 20 barrettes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11798448
|
Cytiva
17-0516-01 |
Utilisées pour les applications industrielles telles que la chimie analytique et la recherche | Barrettes de tampon-SDS PhastGel™ | 20 barrettes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Les barrettes de tampon prêtes à l’emploi éliminent la nécessité de préparer des tampons d’électrophorèse
- Fournis en 10 paires - pour cathode et anode
- Choix de systèmes de tampons natifs ou dénaturants (SDS)
Spécification
PhastGel™ sur unités d’électrophorèse avec lecteur à plat automatisé PhastSystem | |
Utilisées pour les applications industrielles telles que la chimie analytique et la recherche |