Learn More
Phénacétine, Mikromol™
Code produit 18000720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18000720 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18000720 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0551.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phénacétine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenacetin
CAS 62-44-2
Noms d’analytes ou de composants Phenacetin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, Aceto-4-phenetidine, Acetophenetidin, Acetophenetidine, Acetophenetin, Acetphenetidin, Fenidina, Fenina, Kalmin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-phenetidine, NSC 7651, Pertonal, Phenacetine, Phenazetin, Phenedina, Phenidin, Phenin, p-Ethoxyacetanilide
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
Nom IUPAC N-(4-éthoxyphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Quantité 250 mg
Poids de la formule 179,0946 g/mol