Learn More
Acide phénanthrène-4,5-dicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15491078
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15491078
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54939.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Stocker à température ambiante avec une ventilation adéquate. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5462-82-8
Formule moléculaire C16H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 266.252
Numéro MDL MFCD11110581
Clé InChI RAGXPRCIICFJIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-phenanthrenedicarboxylic acid, phenanthrene-4,5-dicarboxylate, 4,5-phenanthrenedicarboxylicacid, phenanthrene-4,5-dicarboxylic acid
CID PubChem 95075
ChEBI CHEBI:81603
Nom IUPAC Acide phénanthrène-4,5-dicarboxylique
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C3=C(C=CC=C3C(=O)O)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenanthrene-4,5-dicarboxylic acid
Point de fusion 244°C to 246°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 266.25
Pourcentage de pureté 97%