Learn More
Phénazone, LoGiCal
Catalog No. 30459149
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Packungsgröße:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Packungsgröße
30459149 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30459149 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0036.05
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenazone
CAS 60-80-0
Noms d’analytes ou de composants Phenazone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Phenazone, Propyphenazone Imp. A (EP), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Antipyrine, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, Analgesin, Analgesine, Anodynin, Anodynine, Antipirin, Antipyrin, Apirelina, Azophen, Azophene, Dentigoa N, Dimethyloxychinizin, Dimethyloxyquinazine, Eu-Med mono, Fenazone, Methozin, NSC 7945, Oxydimethylquinazine, Parodyne, Phenazon, Phenazone (pharmaceutical), Phenylon, Phenylone, Pyrazophyl, Sedatin, Sedatine, Propyphenazone Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
Nom IUPAC 1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Quantité 10 mg
Poids de la formule 188,095 g/mol