Learn More
Phénazone, Mikromol™
Code produit 17971916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17971916 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0036.050250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phénazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenazone
CAS 60-80-0
Noms d’analytes ou de composants Phenazone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phenazone, Propyphenazone Imp. A (EP), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Antipyrine, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, Analgesin, Analgesine, Anodynin, Anodynine, Antipirin, Antipyrin, Apirelina, Azophen, Azophene, Dentigoa N, Dimethyloxychinizin, Dimethyloxyquinazine, Eu-Med mono, Fenazone, Methozin, NSC 7945, Oxydimethylquinazine, Parodyne, Phenazon, Phenazone (pharmaceutical), Phenylon, Phenylone, Pyrazophyl, Sedatin, Sedatine, Propyphenazone Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
SMILES CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
Nom IUPAC 1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188,095 g/mol