Learn More
Alcool phénéthylique, Mikromol™
Description
alcool phénéthylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylethanol |
| CAS | 60-12-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Phenylethanol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H10 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Phenethyl Alcohol, 2-Phenlylerthanol, Benzeneethanol, (2-Hydroxyethyl)benzene, 2-Phenethanol, 2-Phenethyl alcohol, 2-Phenyl-1-ethanol, 2-Phenylethanol, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, Ethanol, 2-phenyl-, NSC 406252, PEA, Phenethanol, Phenylethanol, Phenylethyl alcohol, beta-(Hydroxyethyl)benzene, beta-PEA, beta-Phenethanol, beta-Phenethyl alcohol, beta-Phenylethanol, beta-Phenylethyl alcohol, 2-phenylethylalcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| SMILES | OCCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-phényléthanol |
| Afficher plus |