Learn More
N-oxyde de phéniramine, Mikromol™
Description
N-oxyde de phéniramine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pheniramine N-Oxide |
| CAS | 12656-98-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pheniramine N-Oxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H20 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pheniramine N-oxide, 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane N-Oxide, N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine N-oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H20N2O/c1-18(2,19)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nom IUPAC | oxyde de N,N-diméthyl-3-phényl-3-pyridine-2-ylpropan-1-amine |
| Afficher plus |