Learn More
Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (125 :24 :1 Mélange, pH 4,3, liquide, Fisher BioReagents
Code produit 10205113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
400 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré/poison revêtu
Conditionnement:
100mL
400mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10205113 100 mL Flacon en verre ambré/poison revêtu 100mL
10699543 400 mL Flacon en verre ambré/poison revêtu 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10205113 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1754I100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.)
Ce mélange est utilisé pour purifier l’ARN total à partir de mélanges contenant de l’ARN, de l’ADN et des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Note relative au nom 125:24:1 Mixture
Merck Index 15, 7354
Pourcentage de pureté ≥99%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre ambré/poison revêtu
pH 4.3
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide