Learn More
Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (125 :24 :1 Mélange, pH 4,3, liquide, Fisher BioReagents
Code produit 10699543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
400 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré/poison revêtu
Conditionnement:
100mL
400mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10699543 400 mL Flacon en verre ambré/poison revêtu 400mL
10205113 100 mL Flacon en verre ambré/poison revêtu 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10699543 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1754I400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.)
Ce mélange est utilisé pour purifier l’ARN total à partir de mélanges contenant de l’ARN, de l’ADN et des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Note relative au nom 125:24:1 Mixture
Merck Index 15, 7354
Pourcentage de pureté ≥99%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre ambré/poison revêtu
pH 4.3
Quantité 400 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol, pH 4.3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Chloroform,Isoamyl alcohol