Learn More
Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (25 :24 :1 ), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA mM de pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10308293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
2,5 l
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10308293 100 ml 100mL
10535691 500 ml 500mL
10649273 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10308293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 327111000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle dans le rapport 25:24:1 (v/v/v), numéro CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, est une solution utilisée dans la purification des acides nucléiques.
Phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25:24:1), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA à pH 8,0, C6H6O, numéro CAS-136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, 500 ml, jaune à orange, 1,2800 g/ml, aucun détecté, 94,11, biologie moléculaire, danger
Description générale
  • Cette solution contient un mélange de chloroforme pur, d’alcool isoamyle et de phénol saturé de Tris-EDTA, avec un pH stabilisé à 8,0
Applications
  • La solution de mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle (25:24:1) est utilisée pour l’extraction des acides nucléiques, de l’ADN et de l’ARN
  • Lorsque des acides nucléiques sont extraits avec la solution de mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle, une séparation des composants franche est obtenue. Les protéines présentes dans l’échantillon sont dénaturées et éliminées (collectées en phase organique ou en interphase), tandis que les acides nucléiques restent en phase aqueuse. Le chloroforme dénature les protéines et facilite la séparation des phases aqueuses et organiques, et l’alcool isoamyle réduit la formation de mousse pendant l’extraction.
  • Il est également utilisé pour générer des cartographies peptidiques de minisatellites d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
Couleur Jaune à orange
Note relative au nom DNase, RNase and Protease Free
CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3
Formule moléculaire C6H6O
Numéro MDL MFCD00133763
Numéro UN 2927
Densité 1.2800g/mL
Merck Index 14, 7241
Poids de la formule 94.11
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.28
Traitement(s) Stabilized
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Quantité 100 ml
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol