Learn More
Phénol, cristaux, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10000400 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10000400
Marque: JT Baker 0188.0500
Dépasse les spécifications ACS
Spécification
Point de fusion 40.8°C
Point d’ébullition 181.8°C (1013 hPa)
CAS 108-95-2
Clarity Passes Test
Plage de pourcentage du dosage min. 99.0%
Formule moléculaire C6H6O
Numéro MDL MFCD00002143
Synonyme Carbolic acid , Hydroxybenzene , Phenylalcohol
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC phénol
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
Conditionnement Flacon en plastique pour solides
Densité 1.06 g/cm³ (20°C)
Quantité 500 g
Point d’éclair 81°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.