Learn More
Phénol-d1, 95 % (isotopique)
Code produit. 15437987
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15437987
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51100.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-66-3
Formule moléculaire C6H5DO
Poids moléculaire (g/mol) 95.12
Numéro MDL MFCD01075468
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-DYCDLGHISA-N
Synonyme phenol-d, phenol-d1, o-2h phenol, phenol-od, 2 h oxy benzene
CID PubChem 12205409
Nom IUPAC deutériooxybenzène
SMILES [2H]OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol-d1
Note relative au nom Isotopic
Densité 1.082
Sensibilité Air and Light
Quantité 1 g
Point de fusion 40°C to 42°C
Point d’ébullition 182°C
Numéro UN UN1671
Poids de la formule 95.12
Pourcentage de pureté 95%