Learn More
Acide disulfonique de phénol, solution de 25 % (p/v) dans acide sulfurique, pur, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Numéro MDL | 152742 |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |