Learn More
Phénol, cristaux fondus, blanc, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Boîte en acier
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour l’extraction d’acides nucléiques et les applications de biologie moléculaire
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenol |
| Couleur | Blanc |
| Point d’éclair | 79.00°C |
| Conditionnement | Boîte en acier |
| Quantité | 500 g |
| Gravité spécifique | 1L = 1.06kg |
| Poids de la formule | 94.11 |
| Qualité | Bioréactif ultra-pur |
| Forme physique | Cristaux fondus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.