Learn More
Phenol-OD, CDN
Code produit. 30315108
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30315108
Marque: CDN CDND10585G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol-OD
CAS 1003-66-3
Formule moléculaire C6 D H5 O
Quantité 5 g
Synonyme Phenol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene
Formule InChI InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i/hD
SMILES [2 H]Oc1ccccc1
Nom IUPAC deuteriooxybenzene
Poids moléculaire (g/mol) 95.117
Poids de la formule 95.048 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity