Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sol saturé en phénol/TRIS, pour la biologie moléculaire, stabilisé, sans DNAse, RNAse ni protéase
Code produit 10431212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10431212 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10431212 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327125000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le phénol / TRIS, numéro CAS 96210-45-6, est un système de solvants de biologie moléculaire qui peut être utilisé pour l’isolement de l’ADN.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le phénol / Tris est un système de solvants composé de phénol et de Tris(hydroxyméthyl)aminométhane
  • Préparé prêt à l’emploi, aucune titration n’est nécessaire
Applications
  • Couramment utilisé dans l’isolement de l’ADN. Le tris(hydroxyméthyl)aminométhane agit comme accepteur de proton pour augmenter le pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol/TRIS saturated sol.
Couleur Jaune à orange
Note relative au nom Stabilized, DNase, RNase and Protease Free
CAS 108-95-2, 77-86-1, 7732-18-5
Composition Phenol (108-95-2); Tris (hydroxymethyl) aminomethane (77-86-1)
Densité 1.07
Formule moléculaire C6H6O
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Numéro MDL MFCD01632719
Quantité 500 ml
Merck Index 15, 7354
Forme physique Solution
Poids de la formule 94.11
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol/TRIS saturated sol.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol