Learn More
DWK Life Sciences Bouchon phénolique à vis Kimble™ avec revêtement
Description
Sécurisez votre milieu pendant l’autoclavage avec le bouchon à vis phénolique Kimble™ avec doublure.Il est fabriqué avec un matériau phénolique spécial (rempli de bois) et très résistant aux effets de la température et de la vapeur rencontrés lors de l’autoclavage
- Revêtement en styrène
- Bouchon à vis
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 13-415 |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Bouchon à vis fixe |
| Matériau | Phénolique |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 1000/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à centrifuger |